Merck
PZ0296
Sigma-Aldrich
PF-06459988
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[(3R,4R)-3-[[[5-Chloro-2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy]methyl]-4-methoxy-1-pyrrolidinyl]-2-propen-1-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H22ClN7O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
431.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
ClC1=CNC2=C1C(OC[C@@H]3[C@@H](OC)CN(C(C=C([H])[H])=O)C3)=NC(NC4=CN(C)N=C4)=N2
InChI
1S/C19H22ClN7O3/c1-4-15(28)27-7-11(14(9-27)29-3)10-30-18-16-13(20)6-21-17(16)24-19(25-18)23-12-5-22-26(2)8-12/h4-6,8,11,14H,1,7,9-10H2,2-3H3,(H2,21,23,24,25)/t11-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODMXWZROLKITMS-RISCZKNCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-06459988 is an orally available irreversible inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) mutant (EGFRm) forms including the secondary acquired resistance mutation T790M. PF-06459988 has minimal activity against wild-type EGFR (WT EGFR).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hengmiao Cheng et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(5), 2005-2024 (2016-01-13)
First generation EGFR TKIs (gefitinib, erlotinib) provide significant clinical benefit for NSCLC cancer patients with oncogenic EGFR mutations. Ultimately, these patients' disease progresses, often driven by a second-site mutation in the EGFR kinase domain (T790M). Another liability of the first