Fontos dokumentumok
PZ0175
PD 149163 tetrahydrochloride hydrate
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
N2-[(2S)-2,6-Diaminohexyl]-L-lysyl-L-prolyl-L-tryptophyl-3-methyl-L-valyl-L-Leucine ethyl ester tetrahydrochloride hydrate
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder (Hygroscopic)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
H2O: ≥12 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCCN)NC[C@@H](N)CCCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H71N9O6.4ClH.H2O/c1-7-57-41(56)34(23-27(2)3)49-39(54)36(42(4,5)6)50-37(52)33(24-28-25-46-31-17-9-8-16-30(28)31)48-38(53)35-19-14-22-51(35)40(55)32(18-11-13-21-44)47-26-29(45)15-10-12-20-43;;;;;/h8-9,16-17,25,27,29,32-36,46-47H,7,10-15,18-24,26,43-45H2,1-6H3,(H,48,53)(H,49,54)(H,50,52);4*1H;1H2/t29-,32-,33-,34-,35-,36+;;;;;/m0...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIFVEGOSSWCHFK-AEPODNBTSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Neurotensin is a 13 amino acid regulatory peptide found mainly in gut and brain. Intestinal neurotensin is produced by a discrete population of endocrine cells (N cells) scattered throughout the jejuno-ileal mucosa.