Merck
PZ0172
Sigma-Aldrich
Gisadenafil besylate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-3-pyridinyl]-3-ethyl-2,6-dihydro-2-(2-methoxyethyl)-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one benzenesulfonate besylate salt, UK 369003, UK 369003-26
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H33N7O5S · C6H6O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
677.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >35 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOc2ncc(cc2C3=NC(=O)c4nn(CCOC)c(CC)c4N3)S(=O)(=O)N5CCN(CC)CC5
InChI
1S/C23H33N7O5S.C6H6O3S/c1-5-18-19-20(27-30(18)12-13-34-4)22(31)26-21(25-19)17-14-16(15-24-23(17)35-7-3)36(32,33)29-10-8-28(6-2)9-11-29;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-15H,5-13H2,1-4H3,(H,25,26,31);1-5H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STFRDYSZKVPPQF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gisadenafil (UK 369003) is a PDE5 inhibitor. It is 80 fold selective over PDE6, and greater than 3000 fold selective over PDEs 1-4 and 7.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.