Fontos dokumentumok
PBHK15005
Millipore
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
Minőségi szint
technika/technikák
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
szűrőátmérő
150 mm
szűrőfelület
177 cm2
pórusméret
100 kDa NMWCO
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
Jogi információk
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1