Fontos dokumentumok
PRS3639
Sigma-Aldrich
Anti-TLR1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Toll-like receptor 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 86 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TLR1(7096)
Immunogén
a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human TLR1.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3639.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)