PRS3551
Anti-Adiponectin (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ACRP30, Anti-Adipocyte complement-related protein 30, Anti-Adiponectin, C1Q and collagen domain containing
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 27 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADIPOQ(9370)
Immunogen
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2