Fontos dokumentumok
PRS4015
Sigma-Aldrich
Anti-RPA Interacting Protein (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-RIP, Anti-RPA IP, Anti-RPA Interacting protein, Anti-RPAIN, Anti-Replication protein A interacting protein, Anti-hRIP
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RPAIN(84268)
Immunogen
a 17 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human RPA interacting protein.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4015.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2