AB3269P
Anti-Adiponectin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Acrp30, AdipoQ, apM1, GBP28
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADIPOQ(9370)
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES:
There is weak reactivity with rat. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Alkalmazás
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
ELISA, direct and indirect: 1:5,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2