Fontos dokumentumok
SAB4300636
Sigma-Aldrich
Anti-FABP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-A-FABP, Anti-AFABP, Anti-ALBP, Anti-aP2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, rat, mouse
citations:
1
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~15 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(T-S-T-R-V)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FABP4(2167)
Általános leírás
The antibody detects endogenous level of total FABP4 protein.
Immunogén
Peptide sequence around aa. 123-127 (T-S-T-R-V), according to the protein NP_001433.1
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Cél megnevezése
Lipid transport protein in adipocytes. Binds both long chain fatty acids and retinoic acid. Delivers long-chain fatty acids and retinoic acid to their cognate receptors in the nucleus
Fizikai forma
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)