Fontos dokumentumok
PRS3299
Sigma-Aldrich
Anti-TIRP (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Toll-like receptor adaptor molecule 2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
rat, mouse, human
citations:
technika/technikák:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TICAM2(353376)
Immunogén
a peptide corresponding to amino acids near the C-terminus of human TIRP.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3299.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)