Fontos dokumentumok
PLA0270
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-PolA1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
DNA polymerase alpha 1 catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit p180, DNA polymerase alpha p180 subunit, N syndrome (mental retardation, NSX, POLA, alpha, alpha (70kD), alpha 1, catalytic subunit, chromosome breakage), malformations, p180, polymerase (DNA directed), polymerase (DNA-directed)
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
faj reaktivitás:
human
application:
IP
WB
technika/technikák:
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_058633.2
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rabbit ... PolA1(5422)
Immunogén
The epitope recognized by PLA0270 maps to a region between residue 1175 and 1225 of human Polymerase (DNA directed), Alpha 1, Catalytic Subunit using the numbering given in entry NP_058633.2 (GeneID 5422).
Fizikai forma
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Egyéb megjegyzések
DNA polymerase alpha catalytic subunit (PolA1) is the catalytic subunit of the DNA polymerase alpha complex. The DNA polymerase alpha complex is composed of PolA1, PolA2, and two primase subunits, PRIM1 and PRIM2.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)