06-661
Anti-Calreticulin Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
pig, human, mouse, Xenopus, bovine, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALR(811)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Enzymes & Biochemistry
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1