PLA0148
Rabbit anti-Histone H3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
H3 histone family, H3/A, H3FA, H3a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, histone 1, histone H3/a, member A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_003520.1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rabbit ... Histone H3(8350)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások