PLA0016
Rabbit anti-MDC1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
Em:AB023051.5, KIAA0170, NFBD1, homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, mediator of DNA-damage checkpoint 1, nuclear factor with BRCT domains 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2000-1:10000
elérési szám
NP_055456.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... MDC1(9656)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)