PCRISPR002
Mouse CRISPR Activation Caprano Library
Szinonimák:
CRISPR activation library, Mouse CRISPR library
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
koncentráció
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Custom pools for follow-up screening or 10x Genomics Compatible CRISPR pools are also available by contacting your local sales representative.
Alkalmazás
- Functional Genomics/Target Validation
- Focused forward genetic activation screening
- Validated positive and negative controls
Tulajdonságok és előnyök
- Focus on your research, and we will generate your lentivirus screening library
- Compatible with SAMHELPERV for consistent effector expression across a wide variety of cell lines dCas9-VP64-Blasticidin MS2-P65-HSF1-Hygromycin
- Targeting Genes22,774 (Set A), 22,658 (Set B)
- Compact Libary with gRNAs 67,187 (Set A), 66,889 (Set B)
- Built-in Controls 500, unique non-targeting controls are in each of the two half-libraries (Set A and Set B)
Komponensek
PCRISPR002A - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set A
PCRISPR002B - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set B
Elv
CRISPRa can also serve as a complementary approach to loss-of-function (LOF) genetic screens by enriching for a different set of genes responsible for a phenotype CRISPRa screens show little-to-no off-target activity and can be used to study genes that are difficult to characterize using only LOF approaches because of their high copy number.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Deconvolute pooled shRNA samples post-screening to identify significant TRC clones with our service.
Az összevont shRNS-minták dekonvolutálása a szűrés után a jelentős TRC-klónok azonosítása érdekében szolgáltatásunkkal.