HGECKO2A
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, All-in-one™ Lenti Particles (Gecko2 vector)
Szinonimák:
Gecko2 CRISPR Pool, Gecko2 Lenti Particles, Human CRISPR Pool
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 8x25 μL (vials)
Minőségi szint
koncentráció
5x108 VP/ml (via p24 assay)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Use CRISPR nucleases to knockout protein-coding genes to assess their function
- Efficiently screen the whole human genome (16,000+ genes) at the bench-top without robotics or specialized equipment
- Numerous built-in enrichment and depletion controls allow researchers to confidently gauge the success of their pooled screening experiments
- Lentiviral CRISPRs can infect a broad variety of mammalian cells by co-expressing a mammalian codon-optimized Cas9 nuclease along with a single guide RNA (sgRNA) to facilitate gene knockout.
- Use the one vector system for the human GeCKO version 2 libraries in applications where the Cas9 cannot be introduced into human cells (like in primary cells).
- Use puromycin to select after transduction.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Deconvolute pooled shRNA samples post-screening to identify significant TRC clones with our service.
Az összevont shRNS-minták dekonvolutálása a szűrés után a jelentős TRC-klónok azonosítása érdekében szolgáltatásunkkal.