SK.N.SH Cell Line human
86012802, human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma), Epithelial
Szinonimák:
NSH Cells, SK-NSH Cells, SKNSH Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SK.N.SH Cell Line human, 86012802, from human nerve(bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
biológiai forrás
human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, modal no. 47
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
metastasis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.