Fontos dokumentumok
PCR9604
GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit
4 x 96 well plate, sufficient for 4 96-well plate purifications
Szinonimák:
High Throughput Purification, PCR Purification, PCR Purification, PCR Purification Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 4 96-well plate purifications
minőség
4 x 96 well plate
technika/technikák
DNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Complete removal of primers and primer-dimers
- Innovative wash plate minimizes risk of cross-contamination
- Suitable for processing under vacuum and centrifugation
- Time-saving parallel clean-up of PCR products
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)