Fontos dokumentumok
P9170
Anti-Human IgG (γ-chain specific)−R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgG (γ-chain specific)−R-PE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:16
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Specificity for the γ-chain of human IgG is determined by Ouchterlony Double Diffusion (ODD). The antibody preparation is specific for human IgG when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Bence Jones κ and Bence Jones Lambda myeloma proteins, prior to conjugation
Identity and purity of the antibody is established by immunoelectrophoresis (IEP), prior to conjugation Electrophoresis of the antibody preparation followed by diffusion versus anti-goat IgG and anti-goat whole serum results in single arcs of precipitation.
Anti-Human IgG (γ-chain specific)-R-Phycoerythrin antibody is specific for human IgG when tested against purified human IgA, IgG, IgM, and Bence Jones κ and λ myeloma proteins.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Quantification in CHO Production Cell Lines at the
Single-Cell Level