Fontos dokumentumok
M3164
14-Methylhexadecanoic acid
Szinonimák:
(+)-14-methyl palmitic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (GC)
Forma
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(C)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-16(2)14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h16H,3-15H2,1-2H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXUKWLSZZHVEJD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)