Merck
P3787
Sigma-Aldrich
Pyropheophorbide a methyl ester
≥93%
Szinonimák:
MPP a
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H36N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
548.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥93%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)OC)[C@@H]4C)c5CC(=O)c6c(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C
InChI
1S/C34H36N4O3/c1-8-20-16(3)24-13-26-18(5)22(10-11-31(40)41-7)33(37-26)23-12-30(39)32-19(6)27(38-34(23)32)15-29-21(9-2)17(4)25(36-29)14-28(20)35-24/h8,13-15,18,22,35,38H,1,9-12H2,2-7H3/b24-13-,25-14-,26-13-,27-15-,28-14-,29-15-,33-23-/t18-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYLBYBPLWNFWPG-CMMLGHQLSA-N
Géninformáció
human ... TSPO(706)
Kapcsolódás
Chlorophyll analog for studies of photosynthesis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bensasson, R.V., et al.
Nature, 290, 329-329 (1981)
A L Moore et al.
Science (New York, N.Y.), 216(4549), 982-984 (1982-05-28)
A new carotenoporphyrin has been prepared in which a synthetic carotenoid is joined to a tetraarylporphyrin through a flexible trimethylene linkage. This molecule exists primarily in an extended conformation with the carotenoid chromophore far from the porphyrin pi-electron system. In