Merck
37161
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexadecyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
PE(O-16:0/O-16:0), 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dihexadecyl, L-β,γ-Dihexadecyl-α-cephalin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H78NO6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
663.99
Beilstein:
2029302
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
powder
funkcionális csoport
amine
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Johanna Detzner et al.
Microorganisms, 7(11) (2019-11-23)
Shiga toxin (Stx) producing Escherichia coli (STEC) cause the edema disease in pigs by releasing the swine-pathogenic Stx2e subtype as the key virulence factor. Stx2e targets endothelial cells of animal organs including the kidney harboring the Stx receptor glycosphingolipids (GSLs)