Merck
P0102
Sigma-Aldrich
PKCβII Peptide Inhibitor I trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Szinonimák:
Protein Kinase C Beta II Peptide Inhibitor I trifluoroacetate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C61H94N12O19 · xC2HF3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1299.47 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
szín
white
oldhatóság
H2O: >1 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C61H94N12O19.C2HF3O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-49(78)65-45(33-74)58(88)68-41(28-34(2)3)55(85)71-44(31-48(63)77)60(90)73-27-18-21-46(73)59(89)67-39(23-25-50(79)80)53(83)69-42(29-36-32-64-38-20-17-16-19-37(36)38)56(86)70-43(30-47(62)76)57(87)66-40(24-26-51(81)82)54(84)72-52(35(4)75)61(91)92;3-2(4,5)1(6)7/h16-17,19-20,32,34-35,39-46,52,64,74-75H,5-15,18,21-31,33H2,1-4H3,(H2,62,76)(H2,63,77)(H,65,78)(H,66,87)(H,67,89)(H,68,88)(H,69,83)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,79,80)(H,81,82)(H,91,92);(H,6,7)/t35-,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,52+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FATKAQBIAPMYQT-YPNBOXGNSA-N
Amino Acid Sequence
Myr-Ser-Leu-Asn-Pro-Glu-Trp-Asn-Glu-Thr
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKCβII Peptide Inhibitor I is a cell-permeable protein kinase C inhibitor.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Didi Omiyi et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(2), 542-551 (2005-05-10)
Ischemia followed by reperfusion (I/R) in the presence of polymorphonuclear leukocytes (PMNs) results in a marked cardiac contractile dysfunction. A cell-permeable protein kinase C (PKC) betaII peptide inhibitor was used to test the hypothesis that PKC betaII inhibition could attenuate
Nikos Koundouros et al.
Cell, 181(7), 1596-1611 (2020-06-20)
Oncogenic transformation is associated with profound changes in cellular metabolism, but whether tracking these can improve disease stratification or influence therapy decision-making is largely unknown. Using the iKnife to sample the aerosol of cauterized specimens, we demonstrate a new mode
Cikkek
A protein kináz C (PKC) egy AGC-kináz, amely számos célfehérjében foszforilálja a szerin- és treonin-maradványokat.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.