PHR3072
Paliperidone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzoisoxazole monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1491820
API-család
paliperidone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWPSRUREOSBKBQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3