OGS3162
PSF-OXB20-NH2-PHOA - PHOA SECRETION PLASMID
plasmid vector for molecular cloning
Szinonimák:
cloning vector, expression vector, molecular cloning vector, plasmid, plasmid vector, snapfast vector, vector
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
size 3911 bp
baktériumok kiválasztása
kanamycin
Replikáció eredete
pUC (500 copies)
Peptidhasítás
no cleavage
Peptid tag helye
N-terminal
Támogató
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
riporter gén
none
Szekréció jel
PhoA
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
About the Peptide Tag:This plasmid contains an PhoA secretory signal peptide (SP) to allow proteins to be exported from the cytosol. During translocation from the cytosol the signal peptide is removed from the protein by endogenous proteases. .
Promoter Expression Level: This plasmid contains a constitutive bacterial promoter that does not require induction. It is the strongest bacterial promoter we sell and this can cause solubility and expression problems with some proteins. We also offer a range of other bacterial promoters that are compatible with this plasmid and are available on request.
Szekvencia
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)