Méret kiválasztása
108 000,00 Ft
108 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. december 10.részletek
Erről a tételről
Ugrás ide:
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
tárolási hőmérséklet
−20°C
1 of 4
Ez a tétel | 69080-M | 69967-M | 70188-M |
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
- 2g pT7Blue™ T-Vector, 50 ng/l
- 25 ng T-Vector Positive Control Insert, 2.5 ng/l
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Kapcsolódó tartalom