Fontos dokumentumok
PHL89745
Oridonin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
7a,20-Epoxy-1a,6b,7,14-tetrahydroxy-Kaur-16-en-15-one, Isodonol
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)