Merck
M9566
Sigma-Aldrich
Microsomes from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), female
Szinonimák:
extracellular matrix
About This Item
UNSPSC kód:
12161501
NACRES:
NA.47
biológiai forrás
mouse (CD-1)
Minőségi szint
Forma
liquid
kiszerelés
vial of ~10 mg
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
mouse ... Mgst1(56615)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)