Fontos dokumentumok
N7162
Anti-Neuroglobin antibody produced in rabbit
~1.2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Ngb
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~1.2 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved rat brain sections
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5.0-10.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human and mouse brain sections
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NGB(58157)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence double staining
- immunostaining
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?