Fontos dokumentumok
N4396
Nalbuphine hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, μ and κ opioid receptors agonist
Szinonimák:
17-(Cyclobutylmethyl)-4,5-epoxymorphinan-3,6,14-triol hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nalbuphine hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
H2O: soluble
ethanol: soluble
kezdeményező
Abbott
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC[C@@H]2O)CC6CCC6
InChI
1S/C21H27NO4.ClH.H2O/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H;1H2/t15-,16+,19-,20-,21+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUGXDRGXUYNFHK-XSFMULHUSA-N
Géninformáció
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3