Fontos dokumentumok
N216
Monoclonal Anti-Na+/Ca2+ Exchanger antibody produced in mouse
clone C2C12
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C2C12, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
antigen 120 kDa (mature exchanger)
antigen 160 kDa (non-reduced)
antigen 70 kDa (proteolytic fragment)
faj reaktivitás
human, rat, canine, rabbit, guinea pig
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SLC8A1(6546)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg