260960
DNA-PK Inhibitor
The DNA-PK Inhibitor, also referenced under CAS 20357-25-9, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
DNA-PK Inhibitor, DMNB, 4,5- Di methoxy-2- nitro benzaldehyde, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor, DMNB, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor
Teszt
≥90% (GC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
bright yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA-PK activity
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Durant, S., and Karran, P. 2003. Nucleic Acids Res.31, 5501.
WGK
WGK 3