HS10321
Biohazard disposal bags
H × W × thickness 483 mm × 356 mm × 0.04 mm, red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French)
Szinonimák:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
About This Item
Javasolt termékek
material
red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French)
Jellemzők
label
kiszerelés
pkg of 200 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS10321
Ma × Sz × vastagság
483 mm × 356 mm × 0.04 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Two thicknesses of polypropylene are available
- An indicator patch that darkens when autoclaved is included
- Autoclavable to 250°F (121°C)
- Disposable
- An epoxy-coated steel wire holder is available (HS10044H).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)