Fontos dokumentumok
MSST0016
SILu™Lite B2M beta-2-microglobulin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Szinonimák:
β-2-microglobulin, Mass spectrometry standard, B@M, Mass spectrometry standard, beta-2-microglobulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... B2M(567)
Related Categories
Általános leírás
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)