Fontos dokumentumok
MSPS001
Sigma-Aldrich
SILuPep Glucagon
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
About This Item
UNSPSC kód:
23201100
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
szín
off-white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Analízis megjegyzés
General Description
SILuPep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Jogi információk
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)