Merck
MAK481
Sigma-Aldrich
Ethanol Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
gastrointestinal diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alcoholic drinks are among the daily consumed beverages. Studies have shown that heavy alcohol consumption may lead to various forms of liver diseases and to increased mortality rates.
Tulajdonságok és előnyök
  • The linear detection range of the kit is 0.0008% (v/v) (140 µM or 8 ppm) to 0.1% (v/v).
  • Compatible with high-throughput handling systems.
Alkalmasság
The kit is suitable for the quantitative determination of ethanol in serum, plasma, urine, and saliva samples, as well as studying the effects of drugs on alcohol metabolism.
Elv
The Ethanol Assay Kit is based on the alcohol dehydrogenase-catalyzed oxidation of ethanol, in which the formed NADH is coupled to the formazan (MTT) chromogen. The intensity of the product color, measured at 565 nm, is proportionate to the ethanol concentration in the sample.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)