Merck
MAK489
Glucose Uptake Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Szinonimák:
Glucose Uptake Assay Kit
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Glucose uptake has a variety of methods and transporters and depends upon the metabolic demand of the cell type and availability of glucose. There are over ten different facilitated diffusion glucose transporters which transports glucose down its concentration gradient without ATP hydrolysis. In the kidneys, secondary active transport is used to uptake glucose against its concentration gradient to ensure that very little glucose is excreted in urine.
Alkalmazás
The kit is suitable for the determination of glucose uptake in whole cells and the evaluation of effects of ligands or drugs on glucose transport.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Glucose Uptake Assay Kit is a fluorescent cell-based assay that uses 2-deoxyglucose (2-DG), a widely used glucose analog because it can be taken up by glucose transporters and metabolized by endogenous hexokinase, into 2-deoxyglucose 6-phosphate (2-DG6P). 2-DG6P accumulates intracellularly because it is not a suitable substrate for phosphoglucose isomerase, the next step in glycolysis. The cells are lysed, and excess NADP and glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) is added to metabolize 2-DG6P and generate a molar equivalent amount of NADPH. The NADPH is then measured using a G6PDH recycling reaction to amplify the signal and generate a fluorescent signal measureable at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm proportional to the concentration of 2-DG6P.
Tulajdonságok és előnyök
  • Linear detection range: 0.1 µM to 5 µM 2-DG6P
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom