Fontos dokumentumok
M8752
6-Methyl-DL-tryptophan
>98% (TLC)
About This Item
Javasolt termékek
product name
6-Methyl-DL-tryptophan, crystalline
Teszt
>98% (TLC)
Minőségi szint
form
crystalline
szín
light yellow to orange
mp
290 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc2c(CC(N)C(O)=O)c[nH]c2c1
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-9-8(5-10(13)12(15)16)6-14-11(9)4-7/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDMRVYIFGPMUCG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3