OP115
Anti-MDM2 (Ab-2) Mouse mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Murine Double Minute Chromosome-2, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Murine Double Minute Chromosome-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2A10, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MDM2(4193)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (2 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
A549 cells or most tissues
Egyéb megjegyzések
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Chen, J., et al. 1993. Mol. Cell Biol.13, 4107.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO. J.10, 1565.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg