Fontos dokumentumok
M8515
Monastrol
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-4H-pyrimidin-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to off-white
mp
185-185.9 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOBCDGHHHHGHFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to treat MDA-MB-231 cells as a non-microtubule-targeting agent
- as a antineoplastic agent, to treat mouse myeloma cell line SP 2/0, to induce apoptosis and to elucidate the role of metabotropic glutamate receptor 3 (Grm3) in apoptosis
- as an inhibitor of pteridine reductase in GFP-transfected promastigotes infected macrophages for flow cytometer-based growth inhibition assay and to evaluate anti-leishmanial activity of Leishmania donovani hamster model in vivo
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.