Fontos dokumentumok
M7398
Monoclonal Anti-β2-Microglobulin antibody produced in mouse
clone BM-63, ascites fluid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BM-63, monoclonal
molekulatömeg
antigen 12 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:1000
indirect immunofluorescence: 1:500 using human PBL′s
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... B2M(567)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg