Fontos dokumentumok
M7317
Monoclonal Anti-MDR3 P-Glycoprotein antibody produced in mouse
250 μg/mL, clone P3II-26, tissue culture supernatant
Szinonimák:
Anti-ABC21, Anti-GBD1, Anti-ICP3, Anti-MDR2, Anti-MDR2/3, Anti-MDR3, Anti-PFIC-3, Anti-PGY3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
tissue culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P3II-26, monoclonal
faj reaktivitás
human
koncentráció
250 μg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable for human tissues)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ABCB11(8647) , ABCB4(5244)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?