Fontos dokumentumok
R134
Rilmenidine hemifumarate salt
solid
Szinonimák:
N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolamine hemifumarate salt, Oxaminozoline hemifumarate salt, Rilmenidene hemifumarate salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Servier
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1.C4CN=C(NC(C5CC5)C6CC6)O4
InChI
1S/2C10H16N2O.C4H4O4/c2*1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*7-9H,1-6H2,(H,11,12);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZFATBMLSYHRTC-WXXKFALUSA-N
Géninformáció
human ... NISCH(11188)
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)