Fontos dokumentumok
M3694
Anti-α1,2-Mannosidase IA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HUMM3, Anti-HUMM9, Anti-MAN9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~73 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells or rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAN1A1(4121)
mouse ... Man1a(17155)
rat ... Man1a1(294410)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3