M3064
Myostatin human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
GDF-8, Growth Differentiation Factor - 8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
16 kDa (including a 31 amino-acid spacer and 6-His tag)
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MSTN(2660)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3