Fontos dokumentumok
1.00480
Supelco
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
Szinonimák:
Molybdatophosphoric acid spray solution
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
425 °C (2-Propanol)
robbanási határérték
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C (2-Propanol)
sűrűség
0.84 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Analízis megjegyzés
Application test: passes test
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Lobbanási pont (C)
12 °C - (2-Propanol)