Merck
A211040
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz) Phosphoramidite
configured for MerMade
Szinonimák:
DMT-2’O-TBDMS-rA(bz) Amidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C53H66N7O8PSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
988.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
biológiai forrás
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
oligo synthesis: suitable
szennyeződések
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
szín
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
alkalmasság
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatibilitás
configured for MerMade
nukleozid profil
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C53H66N7O8PSi/c1-36(2)60(37(3)4)69(65-32-18-31-54)67-46-44(33-64-53(39-21-16-13-17-22-39,40-23-27-42(62-8)28-24-40)41-25-29-43(63-9)30-26-41)66-51(47(46)68-70(10,11)52(5,6)7)59-35-57-45-48(55-34-56-49(45)59)58-50(61)38-19-14-12-15-20-38/h12-17,19-30,34-37,44,46-47,51H,18,32-33H2,1-11H3,(H,55,56,58,61)/t44-,46-,47-,51-,69?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFXHNCNNHASXCT-RFMFGJHUSA-N
Általános leírás
RNA phosphoramidites, along with RNA CPG, and analogous to DNA synthesis support the synthesis of sequence-specific RNA oligonucleotides for RNA interference (RNAi) and can be used in target validation and other drug development techniques.Modern phosphoramidite-mediated synthesis has enabled routine high-yielding preparations of RNA oligonucleotides. High-quality RNA phosphoramidites are key to low failure rates, the high biological activity of synthesis products, and cost-effectiveness.Key Features
  • Industry-standard 2′O-TBDMS protective group
  • Consistent lot-to-lot purity and performance
  • Compatible with deprotection methods based on methylamine or AMA
  • Standard RNA phosphoramidites provide excellent coupling results whenused with ETT or BTT as an activator; best results are obtained withActivator 42®
  • Capping with standard acetic anhydride capping reagent rather than withFast Deprotection Cap A
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality systemDMT-2′O-TBDMS-rA(bz) Phosphoramidite is configured for MerMade Synthesizers.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)