Merck
M023030
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for ABI
Szinonimák:
TFA-Hexylaminolinker Amidite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H31F3N3O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
413.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥98% (31P-NMR)
térfogatsúly
1.095 g/mL
alkalmasság
conforms to structure for H-NMR (Identity)
kompatibilitás
configured for ABI
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3