Merck
M047030
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for ABI
Szinonimák:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C58H70N4O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
918.17
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
termékcsalád
Proligo Reagents
Minőségi szint
Teszt
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Forma
solid
molekulatömeg
953.64 g/mol
technika/technikák
DNA synthesis: suitable
szín
dark red, 0.1M in Acetonitrile
zavarosság
clear
oldhatóság
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
λ
conforms (UV/VIS Identity)
kompatibilitás
configured for ABI
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters andlinkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethylphosphoramidites.
Alkalmazás
Cyanine 3 Phosphoramidite is designated for incorporation (internally) within oligonucleotides during automated DNA synthesis. It has been used in Fluorescence labeling and imaging studies.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)