Fontos dokumentumok
H4535
Anti-Heme Oxygenase-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HO-1, Anti-HSP32
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~32 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Related Categories
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?